Learn More
Bel-Art™ Table-Top Buchner Funnels
Filtrez rapidement de grands volumes avec un entonnoir de paillasse Büchner en plastique PE.
2985.00CHF - 2995.00CHF
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 61 cm
Capacité (métrique) 74 L
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 330 mm
Type de produit Buchner Funnel
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15912557
Afficher les documents
Bel-Art™
H14622-0000
Coarse Porosity Fixed Plate (24 in.)
2995.00CHF
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-09-2025
Ajouter au panier
17270642
Afficher les documents
Bel-Art™
H14625-3524
Medium Porosity Fixed Plate (24 in.)
2985.00CHF
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 22-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm (0.50 in.) I.D. tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
  • Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid, HDPE, 6.4 mm (0.25 in.) thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used
  • Fritware Porous Filter Plates available in two porosities (medium and coarse), medium is 45 to 90 microns while the coarse is 90 to 130 microns use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
  • Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm (0.1875 in.) thick HDPE with 4.8 mm (0.1875 in.) perforations on 11 mm (0.4375 in.) centers
  • Perforated Filter Plates available in two versions (fixed or removable), fixed for coarse filtration or use with a cloth or paper filter, removable for use in precious metals recovery, use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
  • Rim to Plate: 8 in. (20.3 cm)
  • Use the Funnel Trowel (F36820-0118) to quickly and efficiently smooth fissures appearing during the filtration process
Spécification
Spécification
61 cm
Polyéthylène
Buchner Funnel
74 L
330 mm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis