Learn More
Bel-Art™ Connettori a Y SP Scienceware™
Utilizzare questi raccordi per garantire un collegamento saldo e sicuro tra le lunghezze dei tubi con lo stesso diametro interno (DI)
56.15€ - 71.26€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Forma | Y |
Colore | Natural |
Product Type | Y Tubing Connector |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16411314
|
Bel-Art™
19618-0000 |
50mm |
71.26€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12373720
|
Bel-Art™
F19614-0000 |
6 mm |
56.15€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- I portagomma multipli per braccio offrono un ulteriore contatto tra il raccordo e il tubo per una maggiore forza di presa
- Plastica in polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
- Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavable | |
Y | |
Y Tubing Connector |
Polypropylene | |
Natural |