Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Varipet™ SP Scienceware™
Dispositivo di pipettaggio a riempimento automatico progettato per offrire velocità, facilità e praticità in un erogatore affidabile a spostamento positivo
336.00€
Specifica
Accuracy | ±0.5% |
---|---|
Spaziatura punta regolabile | No |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | White |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Punte compatibili | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Punte compatibili | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10374415
|
Bel-Art™
F37895-1100 |
Puntale Luer Lock |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Impugnatura in polipropilene per consentire un utilizzo prolungato con meno sforzo
- Lo stantuffo in PTFE garantisce un funzionamento regolare e costante nelle attività ripetitive
- Il volume di erogazione può essere regolato ruotando la manopola alla base del dispositivo
- Precisione dello ±0.5%
Punta Teflon™
Resistente alle sostanze chimiche, poiché i fluidi entrano in contatto esclusivamente con il vetro borosilicato e il Teflon
Luer Lock
Fornito con raccordo Luer Lock in acciaio cromato, completo di cannula rimovibile per utilizzo generico
Specifica
±0.5% | |
Autoclavable | |
Reusable | |
2-Ring Handle | |
Vari-pet | |
No | |
Pipette | |
0.2 ml |
No | |
White | |
Microplate | |
Polypropylene | |
1 | |
Non-sterile | |
10 ml |