Learn More
Bel-Art™ Capper per provette SP Scienceware™
Elimina l'affaticamento e l’indolenzimento delle mani e delle dita causato dalle attività ripetitive di applicazione dei tappi delle provette
Marca:  Bel-Art™ F18799-0000
Codice prodotto. 13482469
  • 53.38€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Si adatta comodamente al palmo della mano
  • La punta esercita una pressione per chiudere in sicurezza le provette
  • La chiusura può essere eseguita con le provette in un rack o in mano
  • Progettato per l'uso con tappi per provette con centro incassato
  • In polipropilene con manico rivestito in vinile
Specifica
Specifica
Capper per provette
Test Tube Caps
Polipropilene
Elimina l'affaticamento e l’indolenzimento delle mani e delle dita causato dalle attività ripetitive di applicazione dei tappi delle provette