Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per smaltimento di rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Super
Protects against dangerous tears and leaks. SP Scienceware™ Super Biohazard Disposal Bags feature a sterilization indicator patch that darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes.
Marca:  Bel-Art™ 06494-00
Codice prodotto. 10194513
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Protect against dangerous tears and leaks
  • Orange-red bags have standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
  • Extra-heavy-duty bags are 2mil-thick blended polymer
  • Autoclavable to 121°C (250°F)
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization