Learn More
Bel-Art™ Rack per flaconi standard SP Scienceware™
Consente di organizzare preziosi flaconi di standard di riferimento USP™ per una conservazione e un accesso comodi
Marca: Bel-Art™ F18513-2300
107.51 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adatto per l'uso in essiccatori Secador™ da 1.0 a 4.0 per la conservazione a bassa umidità
- Struttura in acrilico per una facile visione delle etichette
- Per la conservazione di trenta flaconi standard da 23 mm con ingombro ridotto
Specifica
Rack, bottiglie | |
Not Autoclavable | |
Vials (25 mm) | |
30 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
33 cm | |
11 cm | |
2.2 cm | |
25 mm |
10 x 3 | |
Trasparente | |
Acrilico | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
13 x 3.37 x 0.87 in (33 x 11 x 2.2 cm) | |
13 in | |
3.37 in | |
0.87 in |