Learn More
Bel-Art™ Spatola per reagenti in acciaio inossidabile SP Scienceware™
Strumento durevole dal design ergonomico e dalla geometria comprovata
Marca: Bel-Art™ F36713-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Rimuove i reagenti più ostinati, incrostati o cristallizzati dal fondo di flaconi o recipienti con un diametro minimo del collo di 24 mm.
- La forma facilita la raccolta, la spalatura, lo scavo e la misurazione di tutti i terreni in polvere, a fiocchi, cristallini o granulari
Specifica
Spatola per reagenti | |
Not Autoclavable | |
Flaconi con diametro da 2.4 cm | |
22.9 cm |
Acciaio inox | |
Raccogliere, spalmare, scavare e misurare tutti i terreni in polvere, a lamelle, cristallini o granulari da una profondità all'interno di una bottiglia o di un recipiente con un diametro minimo del collo di 24 mm | |
9 pollici |