Learn More
Bel-Art™ Raccoglitore per ancorette magnetiche Spinbar™ SP Scienceware™
Per tenere le ancorette magnetiche e gli accessori organizzati e accessibili
Marca:  Bel-Art™ F37790-0000
Codice prodotto. 11885913
  • 147.22€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Keep magnetic stirring bars and accessories organized and accessible
  • Le ancorette magnetiche si smagnetizzano facilmente se conservate insieme in una scatola o in un cassetto, quindi conservarle a coppie, con il polo nord di una adiacente al polo sud dell'altra
  • Su questo rack è possibile conservare ancorette magnetiche di varie dimensioni e forme, da quelle più grandi da 15.9 cm (6 pollici) a quelle più piccole da 10 mm (0.5 pollici)
  • La spaziatura più stretta tra i fili sulla sezione superiore del rack contiene le ancorette di piccole dimensioni, mentre la spaziatura più ampia può essere utilizzata per le ancorette di dimensioni più grandi
  • Il ripiano per cavi inferiore è ideale per la conservazione di piccoli utensili da laboratorio
  • Rivestito in resina epossidica per una lunga durata e una facile pulizia, il rack è indipendente, ma può essere anche montato su una superficie verticale (dispositivi di montaggio non inclusi)
  • Utilizzare un rack per asciugare le ancorette di agitazione dopo la pulizia, e posizionare gli altri in prossimità degli agitatori associati per mantenere le ancorette ben organizzate e visibili
Specifica
Specifica
Blu
12.3 in
10.3 in
101.6 mm
261.6 mm
Rectangle
10.3 x 4 x 12.3 in (261.6 x 101.6 x 312.4 mm)
312.4 mm
4 in
Epoxy
1
Magnetic Stir Bar Set