Learn More
Bel-Art™ Portavetrini SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
12-place holder
Descrizione
- In polistirene formato sotto vuoto
- Consente ai vetrini di sporgere oltre il bordo del rack per una facile manipolazione
- Dimensioni 8.6 x 17.8 x 1.9 cm di altezza (3.375 x 7 x 0.75 pollici)
Specifica
Specifica
Tipo | Slide Holder |
Capacità vetrino | 12 |
Colore | Bianco |
Sostegni dispositivo | 12 |
Dimensioni (L x P x A) | 7 x 7 x 0.75 in. (17.8 x 17.8 x 1.9 cm) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrino per microscopio |
Altezza (sistema imperiale) | 0.75 in |
Altezza (sistema metrico) | 1.9 cm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
Lunghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |