Learn More
Bel Art™ Rack galleggianti rotondi ProCulture
Ottimizzati per l'uso in laboratori di microbiologia e immunologia
15.80€ - 21.33€
Specifica
Product Type | Rack, microprovetta |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Colore | Translucent |
Materiale | PMP |
Forma | Round |
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Capacità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10052764
|
Bel Art™
F18875-0400 |
8 | Provette da 1.5 ml | Becher da 400 ml | 66 mm |
15.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10617935
|
Bel Art™
F18875-1000 |
20 | Provette da 1.5 ml | Becher da 1000 ml | 95 mm |
17.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12343983
|
Bel Art™
F18875-1600 |
20 | Provette da 2 ml | Becher da 1000 ml | 95 mm |
21.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Realizzato appositamente per l'utilizzo in becher—per incubazione di provette da otto a venti 1.5 ml in un becher di acqua
- Stampato in polimetilpentene butilico con minuscole bolle per una maggiore galleggiabilità
- I rack si riempiono dall'alto; le provette si rimuovono facilmente, rilasciandole premendo il rack fino a quando le gambe non toccano il banco
- I fori per le provette sono disposti in cerchio con maniglia ad asta centrale
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F); può venire bollito a 100°C (212°F) per 30 minuti
Order Info
Disco a otto fori con diametro di 2.625 pollici (6.6 cm); disco a 20 fori con diametro di 3.75 pollici (9.5 cm). I dischi hanno uno spessore di 0.25 pollici (0.6 cm). Le gambe sono lunghe 0.75 pollici (1.9 cm).
Specifica
Rack, microprovetta | |
Translucent | |
Round | |
No | |
Microprovette per incubatori in bagni d’acqua o becher |
Sì | |
PMP | |
None | |
Non-sterile |