Learn More
Bel Art™ Rack dispensatore per piastre Petri SP Scienceware™ Poxygrid™
Per piastre di Petri in plastica da 11 a 33. I rack dispensatori per piastre di Petri Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ hanno una lunga durata e dispensano una piastra alla volta.
56.02€ - 123.52€
Specifica
Product Type | Petri Dish Rack |
---|---|
Include | Rack Only |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | Blue |
Capacità | Petri Dishes |
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10779455
|
Bel Art™
F18979-0001 |
33 | 5,75 x 12,75 x 11 in. (14,5 x 32 x 28 cm) |
123.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11352194
|
Bel Art™
F18978-0001 |
11 | 5.75 x 4.25 x 11 pollici (14.6 x 10.7 x 28 cm) |
56.02€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Holds 11 to 33 plastic petri dishes. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petri Dish Dispensing Racks are durable and dispense dishes one at a time.
- Struttura resistente con cavi di acciaio e rivestimento epossidico
- Le piastre sono caricate in cima ed erogate sul fondo
- Ogni canale contiene fino a undici piastre di Petri in plastica da 100 x 20 mm
- Si inclina verso il retro per presentare le piastre in modo pratico
- Non adatto per essere utilizzato con piastre di Petri in vetro
Specifica
Petri Dish Rack | |
Not Autoclavable | |
Petri Dishes | |
Cylindrical | |
Non-sterile | |
5,75 in. | |
11 in. |
Rack Only | |
Blue | |
Filo d'acciaio | |
No | |
10 piastre di Petri da 2 cm | |
28 cm | |
100 mm |