Learn More
Bel-Art™ Rack inclinato per provette da 50 ml Poxygrid™ SP Scienceware™
Il rack inclinato è utile per rendere facilmente leggibili i tappi delle provette con contenuto contrassegnato, per mantenere un'angolazione ergonomica dei reagenti utilizzati frequentemente o per scaricare il fluido surnatante in eccesso dai pellet.
Marca: Bel-Art™ F18794-0028
63.76 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Angled rack is useful for keeping tube caps and marked contents easily readable, frequently used reagents at an ergonomic angle or draining excess supernatant fluid from pellets.
Per otto provette coniche da 50 ml o altri recipienti di diametro fino a 30 mm
- Possibilità di fissaggio alla superficie inferiore di un ripiano utilizzando punti di montaggio integrati (bulloneria non inclusa); mantiene i campioni lontano dal banco ma immediatamente disponibili
- Il filo di acciaio è rivestito in resina epossidica per una lunga durata e una facile pulizia; inerte a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Rack, provetta | |
Not Autoclavable | |
Tubes (30 mm), Tubes (5 mL) | |
8 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
120 cm | |
30 mm |
2 x 4 | |
Blue | |
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica | |
Rettangolare | |
No | |
Provette coniche o altri recipienti con diametro fino a 30 mm | |
0.75 pollici |