Learn More
Bel Art™ Polypropylene Multipurpose Trays
These large-capacity, rugged polypropylene trays have multiple uses
Marca:  Bel Art™ F16200-0011
Codice prodotto. 15549205
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The substantial depth and 8.5L (9 qt) volume of each can be used to hold a large quantity of samples in a water bath or on ice
  • The trays are steam autoclavable at 121°C (250°F) and excellent for holding instruments while autoclaving
  • Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware
  • Inside corners are rounded for easy cleaning
  • The top rim adds rigidity and provides handholds for transport
  • Each size nests with identical trays to minimize storage space requirements
Specifica
Specifica
8.5 L
Blue
32.4 cm
Multipurpose Tray
12.75 in.
Forma rettangolare
9 qt.
12.75 x 10.5 x 4.25 in.
10.8 cm
Polypropylene
26.7 cm
4.25 in.
10.5 in.