Learn More
Bel-Art™ Caraffe graduate in polipropilene SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Constructed of translucent polypropylene, ideal for general laboratory use and offer well designed spouts and large handles.
- Metric graduations molded into outside wall
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Balanced handle for controlled pouring
- 5000 mL (5 L) and 10000 mL (10 L) models feature an updated molded handle for a more secure grip, and a redesigned hand-slot at base for easy lifting
Specifica
Specifica
Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 2.5 in. |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 6.35 cm |
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Materiale | PP (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il versamento controllato, resistente agli agenti chimici e infrangibile |
Altezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
Altezza (sistema metrico) | 11.9 cm |
Incrementi | 5 mL |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 250°F |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 121 °C |