Learn More
Bel Art™ Morsetti per buretta in polipropilene SP Scienceware™
I morsetti anti-corrosione mantengono le burette saldamente in posizione
24.50€
Specifica
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
---|---|
Quantità | 1 |
Materiale | Polipropilene |
Include | Adattatore da montare su aste più strette di 0.37 poll. |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12308747
|
Bel Art™
F18204-0000 |
Asta di supporto standard |
24.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- In polipropilene resistente agli agenti chimici autoclavabile a 121°C (250°F)
- Cuscinetti in gomma morbida per trattenere la buretta senza graffiarla
- Le graduazioni rimangono visibili
- Il morsetto è adatto per aste di supporto standard (12.5 mm) e include un adattatore per aste più strette da 9.5 mm
- Asta di supporto non inclusa
Specifica
Sterilizzabile in autoclave | |
Polipropilene | |
White | |
9.5 to 12.5 mm |
1 | |
Adattatore da montare su aste più strette di 0.37 poll. | |
2-Prong, 3-Prong |