Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche poligonali Spinbar™ SP Scienceware™ senza perno ad anello
Aggiunge turbolenza rispetto alle barre cilindriche di dimensioni uniformi simili. Le ancorette magnetiche poligonali SP Scienceware™ Spinbar™ senza perno ad anello sono prodotte in uno stabilimento ISO 9001:2008.
Marca:  Bel-Art™ F37120-0060
Codice prodotto. 11388713
  • 13.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008
  • Autoclavabile
Specifica
Specifica
Bianco
2.31 pollici
7 mm
Magnete AlNiCo
Poligonale
FDA, ISO 9001:2008
0.25 pollici
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
60 mm
1
Magnetic Stir Bar