Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche poligonali Spinbar™ SP Scienceware™ senza perno ad anello
Aggiunge turbolenza rispetto alle barre cilindriche di dimensioni uniformi simili. Le ancorette magnetiche poligonali SP Scienceware™ Spinbar™ senza perno ad anello sono prodotte in uno stabilimento ISO 9001:2008.
Marca:  Bel-Art™ F37120-0025
7.62 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11348713
  • 8.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008
  • Autoclavabile
Specifica
Specifica
Bianco
1 pollici
8 mm
Magnete AlNiCo
Poligonale
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
0.3125 in
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
25 mm
50
Magnetic Stir Bar