Learn More
Bel Art™ Valvole a pinza SP Scienceware™
Comprimono il corpo in silicone morbido della valvola per consentire il flusso e rilasciare la pressione per sospendere il flusso, senza gocciolamenti
Marca: Bel Art™ F30848-0005
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Resistenti ad una pressione di circa 16 lb
- In PTFE, acciaio inossidabile e polipropilene per la massima resistenza chimica
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Sterilizzabile in autoclave | |
Valvola a pinza | |
Per tubi con diametro interno 7.9 e 9.5 mm | |
2-Prong, 3-Prong |
2 | |
In silicone, gomma, polipropilene | |
White | |
1 cm |
Titolo del prodotto
Bel Art™ Valvole a pinza SP Scienceware™ > Fits tubing I.D. 7.9 to 9.5 mm