Learn More
Bel-Art™ Pastiglie deodoranti per autoclave SP Scienceware™ OdoClave™
Neutralizzano gli odori dell'autoclave con una piacevole fragranza
Specifica
Product Type | Autoclave Capsule |
---|---|
Color-coded | No |
Forma | Liquid |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
Descrizione
Neutralize autoclave odors with a pleasant fragrance
- Il deodorante a rilascio di calore funziona automaticamente a temperature da autoclave
- Aprire il sacchetto e collocarlo nella busta prima dell'autoclavaggio
- Durata di conservazione di almeno tre anni se conservato in un contenitore sigillato
- 32 mm (1.75 pollici) quadrato
- I tamponi a tripla forza rilasciano una quantità di deodorante tre volte superiore a quella dei tamponi standard, ad un costo inferiore rispetto a due tamponi standard
Order Info
Scegliere tra i tamponi quadrati con forza regolare da 1.25 pollici (32 mm) e quelli quadrati con forza super da 2.25 pollici (5.7 cm).
Specifica
Autoclave Capsule | |
Liquid | |
Autoclavable | |
Autoclave |
No | |
Non-sterile | |
Pad |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .