Learn More
Bel Art™ Rack per bottiglie e flaconcini SP Scienceware™ No-Wire™
Disponibili con 5 configurazioni di griglia. I rack per bottiglie e flaconcini Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ sono adatti alla maggior parte delle bottiglie e dei flaconcini di piccole dimensioni.
28.08€ - 29.86€
Specifica
Product Type | Rack, per flaconi |
---|---|
Include | Rack Only |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | White |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Materiale | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Materiale | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10062614
|
Bel Art™
F18514-0020 |
Flaconi da 20 ml | Polipropilene | 20 |
28.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10584854
|
Bel Art™
F18514-0013 |
Fiale da 13 mm | Polipropilene | 42 |
29.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10164674
|
Bel Art™
F18514-0016 |
Fiale da 16 mm | Polipropilene | 30 |
29.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15510002
|
Bel Art™
F18514-0025 |
Fiale da 25 mm | Polipropilene | 12 |
28.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15520002
|
Bel Art™
F18514-0030 |
Provette (30 mm) | Polietilene | 6 |
29.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Offered in 5 grid configurations. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Bottle and Vial Racks fits most small vials and bottles.
- Sufficientemente piccolo da poter essere impugnato con una sola mano
- Può essere immerso
- Autoclavabile e resistente alle sostanze chimiche
- Dimensioni (L x P x A): 5 x 4 x 1.7 in (13 x 11 x 4.3 cm)
- Viene fornito smontato, ma si assembla in modo semplice e veloce
Specifica
Rack, per flaconi | |
Autoclavable | |
Square | |
Yes, When Empty | |
5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm) | |
5 in. | |
4 in. | |
1,7 in. |
Rack Only | |
White | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
13 cm | |
11 cm | |
4,3 cm |