Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Minipet™ per campioni acquosi SP Scienceware™
Un pratico pipettatore ripetitivo che consente di risparmiare tempo
Marca: Bel-Art™ F37900-1100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per l'azionamento, è sufficiente inserire il tubo di riempimento in un contenitore, premere lo stantuffo in Teflon™ per l'erogazione e rilasciarlo per l'aspirazione
- Resistente agli agenti chimici e utilizzabile con la maggior parte dei solventi o degli acidi (ad eccezione dell'HF)
- Manico ergonomico in polipropilene per lunghi periodi di utilizzo
- Il tubo di riempimento può essere allungato per una maggiore estensione, aumentandone la versatilità
- Ruotando la manopola sul lato superiore è possibile controllare la funzione di blocco automatico e confermare quindi la riproducibilità accurata dell'erogazione
- I pipettatori per soluzioni acquose Minipet sono autoclavabili e possono essere utilizzati con un collettore Luer Lock per lavori su piastre a più pozzetti
- Ripetibilità di erogazione di ±0.5% (±1% per 30 ml)
Specifica
±0.5% | |
No | |
White | |
Microplate | |
Polypropylene | |
1 | |
Non-sterile | |
10 ml | |
0.2 ml |
Luer Lock Tips | |
Sì | |
Reusable | |
2-Ring Handle | |
Minipet | |
No | |
Aqueous Pipette | |
Valvola di ritegno a 3 vie, stantuffo rivestito in teflon, impugnatura ergonomica in PP, guarnizioni Buna-N, molla in acciaio inossidabile, raccordo Luer Lock, valvola di ritegno cromata, cannula Luer-Lock, L 45.7 x diametro interno di 3.2 mm Tubo di riempimento in silicone e dosatore in Teflon |