Learn More
Bel-Art™ Mini cucchiai per campionamento SP Scienceware™
Previene la contaminazione incrociata utilizzando un cucchiaio diverso per ciascun campione
Marca: Bel-Art™ F36721-0050
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Queste misure monouso mini sono progettate per il recupero di campioni di volume ridotto e specifico di polveri o materiali simili
- In plastica di polistirene bianco resistente agli urti
- Tutti i prodotti sterili riportano l'indicazione del lotto per un'accurata tracciabilità
Specifica
Cucchiaio per campionamento | |
Not Autoclavable | |
0.5 ml | |
Prodotto sterile | |
Progettata per la raccolta di campioni specifici di volume ridotto di polveri o materiali simili |
Polistirene | |
Recipiente arrotondato e manico sottile | |
Sì | |
Bianco |