Learn More
Bel-Art™ Mini cucchiai per campionamento SP Scienceware™
Previene la contaminazione incrociata utilizzando un cucchiaio diverso per ciascun campione
Marca: Bel-Art™ 06263-50
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- These disposable mini measures are designed for retrieving small, specific volume samples of powders or similar materials
- Made from white high-impact polystyrene plastic
- All sterile products are lot stamped for accurate tracing
Specifica
Spoon | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
White |
Polystyrene | |
0.05 mL | |
Sterile | |
Designed for retrieving small, specific volume samples of powders or similar materials |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Mini cucchiai per campionamento SP Scienceware™ > Mini Sampler Spoons, 0.05mL