Learn More
Bel-Art™ Cutter per microprovette SP Scienceware™
Seziona in modo sicuro, accurato e semplice le provette per microcentrifuga ed elimina i rischi derivanti dall'uso di coltelli o lame per rasoio
15.00€ - 38.60€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11730635
|
Bel-Art™
F21018-0000 |
Acciaio (cromato) | Cutter per microprovette | N/A | |||||
12395759
|
Bel-Art™
F21018-0001 |
Acciaio | Lama di ricambio per cutter per microprovette | N/A | |||||
Descrizione
- Consente di recuperare facilmente pellet radioattivi dai puntali delle provette senza risospensione o rischio di spruzzi di sostanze radioattive
- Funziona bene con provette per microcentrifuga in polietilene c o polipropilene fino a 1.5 ml
- Corpo cromato con lama in acciaio sostituibile
- Diametro di taglio massimo di 9.4 mm (0.370 pollici)
Non consigliato per provette in polistirene.
Specifica
Cutter per microprovette |