Learn More
Bel-Art™ Raccoglitore di mercurio SP Scienceware™
Per raccogliere le fuoriuscite di mercurio in modo pratico e veloce. Il raccoglitore di mercurio SP Scienceware™ contiene 125 ml di mercurio.
40.30€ - 42.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
Materiale | Polyethylene |
Include | Jar, perforated plate, lid with attached foam pad |
Altezza (sistema imperiale) | 1.88 in. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12372088
|
Bel-Art™
F36251-0000 |
Mercury spill clean-up replacement pad | N/A | ||||||
10595444
|
Bel-Art™
F36250-0000 |
Per la pulizia degli sversamenti di mercurio |
42.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Captures spilled mercury beads quickly and conveniently. Bel-Art™ Mercury Collector holds 125 ml of mercury.
- Coperchio caratterizzato da una spugna in espanso “assorbente” sulla superficie interna
- Spugna in espanso di ricambio disponibile
- Smaltimento del mercurio tramite metodo di smaltimento approvato
Specifica
White | |
Polyethylene | |
1.88 in. |
125 mL | |
Jar, perforated plate, lid with attached foam pad | |
4.77 cm |