Learn More
Bel-Art™ Fermi per ancorette magnetiche SP Scienceware™
Mantiene l'ancoretta magnetica in posizione durante il travaso da un becher o una fiasca posizionando il dispositivo di arresto sul fondo del contenitore
Marca:  Bel-Art™ F37786-0000
Codice prodotto. 11356954
  • 31.25€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Magnete radiale in polietilene spesso
Specifica
Specifica
2 in
Impedisce il versamento dalle ancorette di agitazione quando si svuotano i contenuti
Magnete radiale
5.1 cm
PE (polietilene)
Disc
51 x 9.5 mm
Ancorette
9.5 mm
51 mm
1
Dispositivo di arresto per ancorette magnetiche