Learn More
Fisherbrand™ Labeled Wash Bottles
Polyethylene bottles with polypropylene closures to ensure leakproof dispensing.
Marca: Fisherbrand™ 00621-1500
Allerta:
Tutti i flaconi sono destinati unicamente all'erogazione e non alla conservazione a lungo termine. Utilizzare etichette sul flacone solo con solventi compatibili con polietilene a bassa densità (LDPE).
Includes: Le spruzzette con etichetta di sicurezza comprendono codici e simboli del Dipartimento dei Trasporti (DOT, Department of Transportation) e della National Fire Protection Association (NFPA), del Servizio di documentazione chimica (CAS, Chemmical Abstract Service), simboli delle attrezzature protettive e informazioni sugli organi bersaglio.
Descrizione
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant
- Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
- Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closure with leakproof design
- Bottles can be purchased separately or in variety packs that include water, acetone, methanol, isopropanol, toluene and ethanol
Compliance
Conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifica
16 oz., 500 mL | |
16 oz. | |
Water | |
Non sterile | |
Sì | |
Reusable | |
Wide, Threaded | |
Wide Mouth Wash Bottle | |
Polipropilene |
500 ml | |
Natural | |
Polietilene, Polyethylene | |
Blu | |
Non autoclavabile | |
No | |
Cilindrico | |
Water | |
53 mm |