Learn More
Bel Art™ Essiccatori a vuoto rotondi Lab Companion SP Scienceware™
Il vacuometro facile da leggere elimina ogni incertezza
333.51€ - 677.28€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Product Type | Essiccatore sotto vuoto |
Include | Vassoio per essiccante, vacuometro analogico incorporato, O-ring in silicone e anello di bloccaggio, valvola a 3 vie Viton™ |
N. di ripiani | 1 |
Stile | circolare |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Volume (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Volume (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15526414
|
Bel Art™
F42400-2021 |
Trasparente | 13 in | 0.2 piedi cubi | 11.25 in |
333.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15562607
|
Bel Art™
F42400-2121 |
Clear | 15 pollici | 0.4 piedi cubi | 13 in |
420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15234924
|
Bel Art™
F42400-2141 |
UV Ambrato | 15 pollici | 0.4 piedi cubi | 13 pollici |
491.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
16670533
|
Bel Art™
F42400-2221 |
Clear | 18.75 in. | 0.7 cu. ft. | 16.75 in. |
615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
17926760
|
Bel Art™
F42400-2241 |
UV Amber | 18.75 in. | 0.7 cu. ft. | 16.75 in. |
677.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Gli essiccatori a vuoto di alta qualità garantiscono l'integrità del vuoto tre volte più a lungo rispetto agli essiccatori a vuoto medi, con conseguente riduzione della manutenzione e maggiore tranquillità. In grado di mantenere un vuoto di 29 poll.-Hg per oltre 72 ore a temperatura ambiente e rimanere a tenuta di gas per consentire una conservazione affidabile o esperimenti per periodi prolungati. Una valvola in Viton™ a 3 vie offre un'aspirazione, un rilascio del vuoto o uno scambio di gas uniformi. La struttura in policarbonato trasparente è durevole, facile da pulire, resistente agli agenti chimici e consente una rapida visione del contenuto dell'essiccatore. I modelli color ambra con blocco UV bloccano il 100% della luce UVA, B e C per ridurre al minimo i danni o lo scolorimento dei campioni fotosensibili. Utilizzabili con qualsiasi livello di vuoto con capacità di aria libera di 1.5 piedi cubici al minuto (CFM) o superiore.
- Il controllo del livello di vuoto risulta più semplice grazie ad un vacuometro analogico integrato nella parte superiore dell'unità
- L'O-ring in silicone di alta qualità e l'anello di bloccaggio appositamente progettato consentono un'eccezionale capacità di vuoto praticamente senza perdite
- L'anello di bloccaggio fissa le metà superiore e inferiore quando il vuoto non è in uso; offre maggiore comodità e sicurezza durante lo spostamento dell'unità
- Sei modelli tra cui scegliere; 6, 10 e 20 litri di volume interno, trasparenti o in colore ambra con blocco UV
Specifica
Polycarbonate | |
Vassoio per essiccante, vacuometro analogico incorporato, O-ring in silicone e anello di bloccaggio, valvola a 3 vie Viton™ | |
circolare |
Essiccatore sotto vuoto | |
1 |