Learn More
Bel Art™ Vetrina di secare rack per u laboratoriu SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
Marca:  Bel Art™ F18933-0012
233.89 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15530102
  • 246.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
  • Rack per essiccazione salva-spazio per asciugare e conservare articoli da laboratorio delicati, tra cui becher, matracci e beute, flaconi, provette e cilindri
  • I modelli da banco a un lato si adattano a filo a una parete
  • I modelli da banco a due lati offrono una capacità doppia (fino a 114 perni) con un ingombro leggermente più grande
  • È possibile riposizionare tre misure e tre lunghezze dei perni dei canali a V per contenere una vasta gamma di articoli da laboratorio
  • Il robusto corpo in plastica ABS e i perni si puliscono con un panno e resistono alla corrosione
  • I modelli con montaggio a parete sono dotati di punti di montaggio che si adattano ai pannelli forati standard
  • Perni disponibili separatamente per riconfigurare il rack in base a specifici requisiti di asciugatura
Specifica
Specifica
Pegs
Not Autoclavable
Lab Glassware
38
None
Non-sterile
375 x 254 x 391 mm
37,5 cm
39 cm
7 in.
Rack, a 2 livelli da banco
Cream, Teal
Plastica ABS
Rettangolare
No
Lab Glassware
391 mm
14,75 in.
15,4 in.
17,8 cm