Learn More
Bel-Art™ Fascette per cavi e tubi SP Scienceware™
Fermi Klik Klip™ per l’organizzazione di fili e tubi.
Marca:  Bel-Art™ F18234-0000
Codice prodotto. 10393462
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fascetta in plastica non conduttiva
  • Contiene cavi e tubi per computer con diametro di 6.5 mm (0.25 pollici) o inferiore
  • Facilita l’identificazione e l’assistenza
  • Da montare su qualsiasi superficie piana con supporto adesivo sensibile alla pressione
Specifica
Specifica
6
In plastica non conduttiva
Fascette Klik Klip™
Angled
Fascette per cavi e tubi
Per cavi e tubi per computer con diametro di 6.5 mm (0.25 pollici) o inferiore
White
6.5 mm