Learn More
Bel Art™ Supporti per matracci Flaskup™ SP Scienceware™
Leggermente conici sulla parete interna che consente di inserire in un unico supporto una varietà di fiasche a fondo sferico di diverse dimensioni
Marca:  Bel Art™ F38951-2004
32.70 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11372184
  • 34.42€ / pezzi 3
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In polipropilene
  • La base larga stabilizza le fiasche per evitare fuoriuscite
  • Le fessure laterali permettono la visione del contenuto della fiasca
  • Le tacche sulla parete laterale consentono di alloggiare tubi o strumenti
  • La resina rinforzata con fibra di vetro aggiunge peso per una maggiore stabilità
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
Rack Only
Flasks (Assorted Sizes)
1
None
Non-sterile
75 mm
75 mm
Supporto, fiasca
Red
Polipropilene
Cylindrical
No
Fiaschi a fondo sferico e conico da 50 ml
58 mm
55 mm