Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Valvola a rilascio rapido inclusa per velocizzare l'erogazione. I pipettatori Bel Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II sono codificati a colori in base al formato per una facile identificazione.
37.91€ - 48.37€
Specifica
Spaziatura punta regolabile | No |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con | Serologic Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11302244
|
Bel-Art™
F37911-1102 |
Blu | Pipets up to 2mL |
46.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11322244
|
Bel-Art™
F37911-1025 |
Rosso | Pipette fino a 25 ml |
48.37€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11312244
|
Bel-Art™
F37911-1110 |
Verde | Pipette fino a 10 ml |
37.91€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ruotare la rotellina zigrinata per aspirare il liquido secondo il volume desiderato
- Applicare una pressione leggera sulla leva di rilascio rapido per una rapida erogazione
- Ruotare la rotellina per un'erogazione graduale
- Le pipette di vetro o plastica vengono facilmente inserite in un collare unico con dita stabilizzanti per una presa sicura
- Le misure sono codificate in base al colore; possono essere smontate ai fini della pulizia
Order Info
Pipette vendute separatamente.
Specifica
No | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump II | |
Non-sterile |
Not Autoclavable | |
Serologic Pipette | |
Polypropylene, Silicone Rubber | |
1 | |
Fast Release Pipet Filler |