Learn More
Bel-Art™ Guanti con maniche in neoprene SP Scienceware™
Per la protezione contro la penetrazione di liquidi o gas.
443.49€ - 615.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Hand | Specific |
Latex Free | No |
Materiale | Bonded Neoprene |
Product Type | Glove Box Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15448604
|
Bel-Art™
H50029-0010 |
8 |
443.49€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16521510
|
Bel-Art™
H50029-0040 |
11 | |||||||
Descrizione
- Monopezzo
- In neoprene incollato
- Per scatole a guanti con aperture per guanti da 6 pollici
Specifica
Black | |
No | |
Glove Box Gloves |
Specific | |
Bonded Neoprene |