Learn More
Bel Art™ Morsetti per tubi a molla in Delrin™ SP Scienceware™
Il morsetto per tubi a molla con chiusura automatica è adatto a tutti i tubi flessibili
45.20€ - 64.75€
Specifica
Quantità | 3 |
---|---|
Tipo | Pinza a molla per tubi |
Materiale | In plastica acetalica, acciaio inossidabile |
Colore | White |
Jaw Type | Angled |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10294441
|
Bel Art™
H18214-0000 |
Tutti i tubi con diametro esterno di .46pollici (1.16 cm) |
64.75€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10458222
|
Bel Art™
H18213-0000 |
Tutti i tubi con diametro esterno di .31 pollici (.78 cm) |
45.20€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Il morsetto ad azione corretta si apre premendo insieme le impugnature
- Le fascette si chiudono naturalmente per arrestare il flusso
- Delrin™ in plastica e acciaio inossidabile, resistente a sostanze chimiche e macchie
Specifica
3 | |
In plastica acetalica, acciaio inossidabile | |
Angled |
Pinza a molla per tubi | |
White |