Learn More
Bel-Art™ Portaprovette coniche SP Scienceware™
Agevola la visualizzazione del contenuto delle provette. ™™
Marca:  Bel-Art™ F18796-0000
19.48 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11765234
  • 21.75€ / pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Agevola la visualizzazione del contenuto delle provette.
  • Versatile holder supports either a 15 or 50mL conical tube while allowing a view of the entire tube contents
  • Move tube and rack with one hand by pinching the uprights
  • Insert or remove tube from the holder with one hand
  • Polipropilene resistente alle sostanze chimiche
Specifica
Specifica
Test Tube Single Rack
Sterilizzabile in autoclave
Tubes (15 or 50 mL)
1
None
Non-sterile
1 x 1
Trasparente
Polipropilene
Circolare
Yes, When Empty
15 and 50mL Conical Tubes