Learn More
Bel-Art™ Assortimento completo di raccordi SP Scienceware™
Riduce il tempo destinato alla ricerca del connettore o del tappo per provette corretto
Marca: Bel-Art™ F19625-0000
Includes:
Connettori in polipropilene:
- 5 coppie di connettori per tubi dritti
- 4 coppie di connettori a 'T'
Connettori in polietilene:
- 3 coppie a sgancio rapido
- 6 coppie connettori per tubi diritti a gradini
- 6 coppie di connettori a 'Y'
Tappi in polietilene:
- 12 coppie di tipo a bicchierino
Descrizione
Questo ampio assortimento di 72 raccordi in plastica comprende tutto il necessario per le attività di laboratorio di routine.
- La scatola per stoccaggio in polistirene trasparente con coperchio incernierato consente di trovare facilmente ciò di cui si ha bisogno
- Include misure comunemente utilizzate di connettori e tipi di tappi
- Connettori in polipropilene autoclavabili di grado FDA: 15 connettori per tubi dritti, 11 connettori per tubi a gradini, 6 connettori per tubi a “T”, 10 connettori per tubi a Y
- Connettori in polietilene: 3 coppie a sgancio rapido
- Tappi in polietilene: 24 a bicchierino
Specifica
Autoclavable | |
Assortment of 72 plastic fittings | |
Assortimento di raccordi |
Polypropylene | |
Natural |