Learn More
Bel-Art™ Guanti per autoclave SP Scienceware™ Clavies™
Per proteggere mani e avambracci fino a 232°C. I guanti per autoclave in tessuto spugnoso interamente in cotone, morbido e flessibile SP Scienceware™ Clavies™ sono eccezionali per estrarre oggetti caldi da autoclave o forno o per altre applicazioni di protezione dal calore.
61.30€
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Accelerator Free Yes
Applicazioni Laboratory, Industrial
Coating Material Uncoated
Colore Orange
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Il prodotto non è impermeabile e non deve essere usato per manipolare ghiaccio secco
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Lunghezza polso (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza polso (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
10762682
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bel-Art™
H13201-0001
11 in.
61.30€
1 paio
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Soft, pliant, cotton terrycloth gloves are ideal for handling hot objects out of the autoclave or oven and protect from temperatures up to 450°F (232°C).
  • Resistenti al calore fino a 232°C (450°F)
  • I guanti in due lunghezze assicurano protezione al polso e all'avambraccio
  • Il colore arancione brillante offre un'elevata visibilità
  • Lavare in lavatrice, asciugare all'aria
  • Utilizzabili anche con il porta-guanti Lab-Aire™ II per asciugare con qualsiasi asciugatore Lab-Aire™
  • I guanti non sono impermeabili e non devono essere usati per maneggiare ghiaccio secco
  • Marchio CE
Certifications
Marcatura CE
Compliance
Omologazione CE
Specifica
Specifica
CE
Laboratory, Industrial
Orange
Terrycloth
Universal
450°F
Handling Hot Objects
H13201
Yes
Uncoated
Autoclave Gloves
Full-hand Mitt
232°C
Guanto con manichetta