Learn More
Bel-Art™ Ancoretta di agitazione Cell Spinbar™ SP Scienceware™ per celle per spettrofotometro
Per celle per spettrofotometro a percorso ottico da 10 mm
Marca: Bel-Art™ F37150-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per una miscelazione rapida verticale e orizzontale con il minimo vortice
- Genera un'azione centrifuga di pompaggio senza aerazione
- Utilizzabile anche in provette per analisi
- Il magnete Alnico-V incapsulato in PTFE non graffia le cuvette
- Sterilizzabile in autoclave
Order Info
Diametro 3/8 x altezza 5/16 di pollice (9.5 x 8 mm).
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Cuvetta per spettrofotometro da 10 mm | |
8 mm | |
9 mm | |
50 | |
Magnetic Stir Bar |
FDA | |
0.35 in | |
0.31 pollici | |
PTFE, FDA-grade, USP Class VI | |
Magnete AlNiCo | |
Cross |