Learn More
Bel-Art™ Bellows Type Glove Box Gloves
Forms a leak-proof unit with the box. Made from natural latex with a removable hand, the sleeves fit 20 cm (8 in.) circular ports and 18 x 25 cm (7 x 10 in.) oval ports.
56.00€ - 555.00€
Allerta:
Products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings.
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
16501510
Vedere i documenti
Bel-Art™
H50025-0309
Medium (9) Bellows and Glove N/A
N/A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
10593844
Vedere i documenti
Bel-Art™
H50025-0310
Large (10) Bellows and Glove Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16581500
Vedere i documenti
Bel-Art™
F50025-0331
Small (8) Replacement Glove Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16591500
Vedere i documenti
Bel-Art™
F50025-0332
Medium (9) Replacement Glove Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10629253
Vedere i documenti
Bel-Art™
F50025-0333
Large (10) Guanto di ricambio con manicotto Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Forms a leak-proof unit with O-ring construction integral with the box
  • Bellows allows cooling air circulation
  • When the glove and sleeve are separated, the sleeve remains attached to the box
  • Glove sizes are interchangeable, and almost any standard laboratory, surgical or disposable glove can be used
  • Length of the extended sleeve and glove is approximately 76 cm (30 in.)
  • Use with H50025-0320 Clamping Rings to hold gloves in place
  • Note: Due to the unspecified nature of their use and the environment in which they are used, glove box gloves may only be returned due to shipping damage, and only if they have not been used
Order Info
Sleeve fits 8 in. O.D. (20 cm) circular ports and 7 x 10 in. (18 x 25 cm) oval ports. Extended length with glove, 30 in. (76 cm). One pair per pack.