Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner da banco SP Scienceware™
Filtrano rapidamente grandi volumi con piastre filtranti fisse o rimovibili per adattarsi ad applicazioni da banco
486.00€ - 1190.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 45.87 L
Materiale Polietilene
Product Type Buchner Funnel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Include Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12997300
Vedere i documenti
Bel-Art™
H14626-3518
Medium Porosity Removable Plate (18 in) 457 mm 285.75 mm
1190.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10369009
Vedere i documenti
Bel-Art™
H14628-0000
Perforated Fixed Plate (18 in) 457 mm 285.75 mm
1015.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
15199072
Vedere i documenti
Bel-Art™
H14625-3510
Medium Porosity Fixed Plate (10.25 in) 26 cm 20.3 cm
486.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Imbuti in polietilene con piastra filtrante a scelta tra Fritware™ o perforata
  • Il connettore portagomma rimovibile è compatibile con tubi dal diametro interno di 0.5 (12.7 mm) e filetti in tappo in gomma conico in NPT su imbuti da 0.75 pollici
  • Utilizzare da -80° C (-112° F) a 52° C (125° F)
  • Utilizzare Funnel Trowel 14-375-611 per uniformare in modo rapido ed efficiente le fessure che si formano durante il processo di filtrazione
Piastre filtranti porose Fritware™
  • Piastra filtrante porosa fissa o rimovibile sostenuta da una griglia a più anelli
  • Le piastre filtranti sono realizzate in polietilene ad alta densità, con uno spessore di 0.25 pollici (6.4 mm), con anello non poroso intorno alla piastra che sigilla la carta del filtro quando utilizzato
  • Disponibile con due livelli di porosità; media (45-90 micron); grossolana (90-130 micron)
Piastre filtranti perforate
  • Piastra filtrante perforata fissa o rimovibile con uno spessore di 0.18 pollici (4.8 mm) in polietilene ad alta densità (HDPE) con perforazioni da 0.18 pollici (4.8 mm) su centri da 0.43 pollici (11 mm)
  • La versione fissa è adatta per una filtrazione grossolana o per l'utilizzo con un panno o un filtro di carta
  • La piastra filtrante rimovibile è disponibile per l'utilizzo nel recupero di metalli preziosi
Specifica
Specifica
45.87 L
Polietilene
Buchner Funnel