Learn More
Bel-Art™ Burette con azzeramento automatico SP Scienceware™
Con graduazioni blu di facile lettura su sfondo bianco
326.14€
Specifica
Accuracy | Class B |
---|---|
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Materiale | Polietilene |
Graduazioni | 0.1 mL |
Include | Rubinetto d’arresto in polipropilene, serbatoio in polietilene, tubo di riempimento, tappo a vite e base |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15204359
|
Bel-Art™
H37918-0111 |
25 mL |
326.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- L'estremità di erogazione è montata in un rubinetto a pressione in plastica che consente la caduta di una goccia per volta
- Il morsetto a vite piccolo regola la velocità di caduta in base alle necessità per la titolazione
- Il tubo di riempimento in polietilene si estende dalla parte superiore della buretta nel serbatoio del flacone
- Precisione di graduazione di classe B
- Buretta in vetro con 1/10 divisioni
- Flacone, tappo a vite e base rotonda in plastica di polietilene
Specifica
Class B | |
Polietilene | |
Rubinetto d’arresto in polipropilene, serbatoio in polietilene, tubo di riempimento, tappo a vite e base | |
Buretta ad azzeramento automatico |
Tappo a vite | |
0.1 mL | |
Blue | |
Class B |