Learn More
Bel-Art™ Kit assortito di raccordi SP Scienceware™ 28 pezzi
Compatibili con tubi da 3,2 a 12,7 mm (da ⅛ a ½in.). Il kit assortito di raccordi Bel Art™ SP Scienceware™ da 28 pezzi è indicato per la maggior parte dei collegamenti di laboratorio più comuni.
Marca: Bel-Art™ F19626-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stampati in polipropilene di grado FDA autoclavabile, tranne per i raccordi a sgancio rapido che sono in polietilene e non sono autoclavabili o di grado FDA
- Il kit contiene: 6 connettori per tubi diritti, 7 connettori per tubi dentellati, 5 connettori per tubi a Y, 3 connettori per tubi a “T”, 5 morsetti a sgancio rapido e 2 morsetti per tubi in plastica per controllare il flusso
- La scatola organizer in plastica ha abbastanza spazio per aggiungere altri raccordi e parti
Specifica
Autoclavable | |
Tubi da 0.19 a 0.5 pollici | |
Kit di raccordi |
Polypropylene | |
Natural |