Learn More
Bel Art™ Rack per provette circolare No-Wire™ SP Scienceware™
Rack di provette per test in polipropilene per immersione in lavandino e in bagno, in grado di rimanere stabile anche in acqua agitata. I rack di provette per test autoclavabili Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ rappresentano una valida alternativa ai rack in filo metallico, con risparmio in termini di spazio e di costi rispetto ad altri rack in plastica.
Marca:  Bel Art™ F18741-0020
29.66 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12328159
  • 32.95€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Utilizzabile all'intero e all'esterno del bagno per le esigenze quotidiane in laboratorio
  • Rack più pesante dell'acqua che rimane stabile se sommerso, anche in caso di agitazione
  • Si ripone piatto per risparmiare spazio, ma si assembla velocemente e con facilità
  • Con pozzetti identificati tramite numeri e lettere per semplificare l'identificazione delle provette
  • Rack bloccabili per facilitare l'impilamento
  • In robusto polipropilene autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • Rack piccoli per becher da 1000 mL; rack grandi ideali per cestelli portaghiaccio
  • Opzioni con impugnatura a scatto rimovibile per un facile recupero
Specifica
Specifica
Senza manico
2 / 4 / 6 / 6 / 4 / 2
Bianco
Polipropilene
Profilo rotondo
Cestelli portaghiaccio rotondi (Magic Touch™)
Piano superiore da 7 cm
5.75 in
14.9 cm
Rack, provetta
Tubes (16 to 20 mm)
24
3 Tiers
Non-sterile
Diametro x A: 14.9 x 7.2 cm (5.75 x 2.75 in)
Piano superiore da 2.75 pollici
20 mm