Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Rack per incubazione
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
Marca:  BD 260673
Codice prodotto. 11707204
  • 117.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
  • Holds 15-18 Petri dishes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rack per incubazione standard GasPak™ EZ
Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
GasPak
Standard
Box Rack
Da 15 a 18 piastre Petri
Confezioni singole
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Rack per incubazione > Standard Incubation Container Rack