Learn More
BD FITC BrdU Flow Kit
Marca:  BD 557891
Codice prodotto. 15819098
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C
200
FITC BrdU Flow Kit
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™