Learn More
BD Vetrini per reagenti DrySlide™
Un metodo utile per eseguire analisi biochimiche e batteriologiche. I vetrini indipendenti e pronti per l'uso presentano un rivestimento in pellicola o carta impregnata di 35 mm, che funge da matrice di supporto per i reagenti utilizzati nei test microbiologici.
715.00€ - 1465.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11792984
|
BD
231746 |
Confezione da 75 | Reagente ossidasi |
1465.00€
pezzi 75 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11702994
|
BD
231747 |
15 Pack | PYR Kit |
1380.00€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11712994
|
BD
231748 |
75 Pack | Indole Reagent |
715.00€
pezzi 75 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11722994
|
BD
231749 |
25 Pack | Nitrocefin Reagent |
860.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Procedura a passaggio singolo —non serve reidratare
- Niente strisce sottili di carta da manipolare e niente vetrini
- Ogni singolo vetrino contiene quattro aree di reazione
- DrySlide Indole è un test Spot Indole da 30 secondi che utilizza una formula DMABA (5% p-dimetilamminobenzaldeide) per testare i batteri che producono indolo
- DrySlide Nitrocefin è un test qualitativo per rilevare la presenza di batteri che producono β-lattamasi e soddisfa le linee guida NCCLS; ogni vetrino contiene una cassetta di reagente impregnata di nitrocefina
- DrySlide Oxidase in ciascun vetrino è rivestito a film con un reagente ossidasi (N, N, N',N'-tetrametil-p-fenilendiammina dicloridrato) per testare la presenza di attività ossidasi citocromo-C nei batteri; un risultato positivo produce una colorazione viola entro 20 secondi
- Il kit DrySlide PYR contiene L-pirrolidonil-β-naftilamide, usati per una rapida identificazione preliminare di enterococchi di gruppo D e streptococchi di gruppo A; sono inclusi 15 vetrini e 15 fiale da 0.5 ml
Order Info
I vetrini sono confezionati singolarmente e forniti in comodi dispenser
Specifica
CE |