Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: R2A Agar
Intended for use with stressed and chlorine-tolerant bacteria. BD™ Difco™ R2A Agar is a dehydrated, low-nutrient medium for enumerating and cultivating compromised bacteria and other heterotrophic organisms. It was developed for bacteriological plate counts of treated potable water.
289.00€ - 610.00€
Specifica
Certificazione/Conformità COMPF, EPA, SMWW
Colore Light beige
Forma Disidratato
Tipo di media R2A Agar
Product Type Agar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11798273
Vedere i documenti
BD
218263
500 g Bottiglia
289.00€
500g
17392301
Vedere i documenti
BD
218261
2 kg Pail
610.00€
Descrizione
  • Formulazione: Estratto di lievito 0.5 g/l, proteoso peptone n. 3 0.5 g/l, acido casamino 0.5g/l, destrosio 0.5 g/l, amido solubile 0.5g/l, piruvato di sodio 0.3 g/l, fosfato bipotassico 0.3 g/l, solfato di magnesio 0.05 g/l, agar 15 g/l
Order Info
I prezzi sono per unità a meno che non sia specificato diversamente.
Certifications
COMPF, EPA, SMWW
Specifica
Specifica
COMPF, EPA, SMWW
Disidratato
Agar
Terreno a basso contenuto di agenti nutritivi per l'enumerazione e la coltivazione di batteri dall'acqua potabile
Light beige
R2A Agar
Estratto di lievito 0.5 g/l, proteoso peptone n. 3 0.5 g/l, acido casamino 0.5g/l, destrosio 0.5 g/l, amido solubile 0.5 g/l, piruvato di sodio 0.3 g/l, fosfato bipotassico 0.3g/L, solfato di magnesio 0.05g/l, agar 15 g/l
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 giorni