Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Lactobacilli MRS Broth
Recommended for use in the isolation, enumeration and cultivation of Lactobacillus species. BD™ Difco™ Lactobacilli MRS Broth supports luxuriant growth of all lactobacilli from oral, fecal, dairy and other sources. Supplied in a convenient, easy-to-use dehydrated powder.
275.00€ - 1775.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | COMPF, SMD |
---|---|
Colore | Tan |
Content And Storage | Da 2° a 8 °C |
Forma | Disidratato |
Tipo di media | MRS Broth |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11713553
|
BD
288130 |
500 g | Flacone |
275.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11793543
|
BD
288110 |
2 kg | Pail |
490.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11703553
|
BD
288120 |
10 kg | Pail |
1775.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Difco™ Lactobacilli MRS Broth powder contains peptone and dextrose. These ingredients supply nitrogen, carbon and other elements necessary for growth. Polysorbate 80, acetate, magnesium and manganese provide growth factors for culturing a variety of lactobacilli. The above ingredients may inhibit the growth of some organisms other than lactobacilli.
- Based on the formulations of deMan, Rogosa and Sharpe
- Samples can be inoculated directly into Lactobacilli MRS Broth
- Produces a good cultural response with: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 and Lactobacillus johnsonii 11506
- pH (5.5% solution, 25°C): 6.5 ± 0.2
Specifica
COMPF, SMD | |
Da 2° a 8 °C | |
MRS Broth | |
Proteoso peptone N. 3 10 g/l, estratto di carne 10 g/l, estratto di lievito 5 g/l, destrosio 20 g/l, polisorbato 80 1 g/l, citrato di ammonio 2 g/l, acetato di sodio 5 g/l, solfato di magnesio 0.1 g/l, solfato di manganese 0.05 g/l, fosfato bipotassico 2 g/l |
Tan | |
Disidratato | |
Microbiology Media | |
Coltivazione di lactobacilli |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1095 giorni