Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Terreno base per gonococco (GC)
For various additives in isolating and cultivating Neisseria gonorrhoeae and other fastidious microorganisms. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Gonococcal (GC) Medium Base is part of a large selection of dehydrated media.
Marca: BD 228950
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dehydrated
- Culture Media
- Gonococcal (GC) Medium Base
Specifica
<30°C | |
GC Medium Base | |
Proteoso peptone N. 3 15 g/l, amido di mais 1 g/l, fosfato bipotassico 4 g/l, fosfato monopotassico 1 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, agar 10 g/l | |
Flacone |
Disidratato | |
Microbiology Media | |
Per vari additivi per isolamento e coltivazione di Neisseria gonorrhoeae e altri microrganismi esigenti | |
500 g |