Learn More
BD Difco™ Antisera for Serological Confirmation of E. coli O157:H7
E. ColiO Antiserum O157 and E. Coli H Antiserum H7 are used for identifying Escherichia coli O157:H7
126.00€ - 229.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Marked |
---|---|
Content And Storage | Refrigerate, store at 2°C to 8°C |
Product Type | Antiserum |
Da utilizzare con (applicazione) | For tube test for serological confirmation of E. coli O157:H7 |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11748323
|
BD
221591 |
Antiserum | N/A | ||||||
11702914
|
BD
229701 |
Antiserum |
126.00€
3mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
E. coli O157:H7 is an enteric pathogen that requires only a low inoculum to cause disease. Transmission is usually via food items. Serotyping of the entero-hemorrhagic E. coli is useful in the epidemiological documentation of the spread of a particular strain in a foodborne outbreak. At the time of use, test both positive and negative control cultures to check performance of the antiserum.
- Product type: antigens and antisera
- Groupings: D through K Products
- Type: antisera
- Sub type: E.coli - Lyophilized, re-hydrate to 3mL
- Shelf Life: 1095 days
- Label has Natural Rubber Latex statement
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked | |
Refrigerate, store at 2°C to 8°C | |
Antiserum | |
For tube test for serological confirmation of E. coli O157:H7 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Days
- BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide